Learn More
Applied Biosystems™ Septa pour plaques à 96 puits, pour 3500/SeqStudio™ Flex
Tous les produits Applied Biosystems Produits
Click to view available options
Quantité:
20 de chaque
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Un sachet de 20 septa. Conserver à température ambiante. |
| Format | Plaque à 96 puits |
| À utiliser avec (équipement) | Analyseur génétique 3500, analyseur génétique 3500xL |
| Type de produit | Plaque de septa |
| Quantité | 20 de chaque |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |