Learn More
Fisherbrand™ Plaques PCR à demi-jupe 96 puits
Directement compatibles avec tous les principaux thermocycleurs, notamment les instruments ABI—peuvent être utilisés dans les séquenceurs à 96 puits ABI sans adaptateurs
Marque: Fisherbrand™ 14230246
Description
Directement compatibles avec tous les principaux thermocycleurs, notamment les instruments ABI—peuvent être utilisés dans les séquenceurs à 96 puits ABI sans adaptateurs
- En PP vierge
- Fond de puits transparent pour la visibilité des échantillons
- Conception à bord surélevé
- Scellables à l’aide de feuilles et films adhésifs, films de thermoscellage et barrettes de bouchons
- Volume de 300 μl maximum lorsque les plaques sont utilisées avec des films de scellage adhésif ou de thermoscellage
- Coin biseauté et grille alphanumérique
- Produites en salle blanche
Spécification
Étalon | |
Bleu | |
Semi | |
300 μl | |
Applications de PCR, RT-PCR | |
Transparent |
8 x 12 | |
Microplaque PCR | |
PP | |
96 | |