Learn More
Thermo Scientific™ Tapis de scellage à 96 puits
GREENER_CHOICE
Code produit. p-3850706
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-20°C à +120°C
-20°C à +130°C
-20°C à +55°C
Type de puits:
Carré
Rond
Fit for Purpose:
Prêt pour la PCR
Conditionnement:
50 pièces
Code produit. 10354033
Marque: Thermo Scientific™ AB0674
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Tapis de bouchons ronds ou carrés pour assurer l’étanchéité des plaques de stockage de 96 puits, disponibles en formats autoclavables et perçables.
Tapis de bouchons ronds ou carrés pour assurer l’étanchéité des plaques de stockage à 96 puits, disponibles en formats autoclavables et perçables.
Les tapis de scellage à 96 puits sont conçus pour des plaques de stockage à 96 puits et sont disponibles en format perçable ou autoclavable. Les tapis à coiffes rondes ou carrées sont fabriqués en élastomère thermoplastique et conviennent pour le stockage à long terme.
Les tapis de scellage Thermo Scientific à 96 puits sont conçus pour les plaques de stockage à 96 puits et sont disponibles en format perçable ou autoclavable. Les tapis à coiffes rondes ou carrées sont fabriqués en élastomère thermoplastique et conviennent pour le stockage à long terme.
Points clés
  • Films à coiffes rondes ou carrées pour étanchéité des plaques de stockage à 96 puits
  • Identification sur grille alphanumérique
  • Moulé avec un élastomère thermoplastique exclusif pour une conception souple
  • Adapté au stockage à long terme
  • Disponible en format perçable ou autoclavable
    Version perçable :
  • Résistance aux solvants (DMSO, éthanol et isopropanol inclus)
  • Adapté à l’irradiation aux rayons UV et gamma
  • 6 N nécessaires pour le perçage
  • Plage de températures : − 20°C à + 55°C
    Version autoclavable :
  • Adapté à l’irradiation aux rayons UV et gamma
  • Plage de températures : − 20°C à + 130 °C
Produits dangereux : Non
Conditions de stockage : Conditions ambiantes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Naturel
Solvent Or Alcohol Resistant Oui
Description CapMat for 96-well Polypropylene Sample Processing & Storage Plates
Certifications/Conformité Certified RNase, DNase, PCR Inhibitors, and human DNA Free. ANSI Compliant
Matériau TPE
Stérilité Salle blanche
Autoclavable Autoclavable
Nbre de puits 96
Nbre par carton 50
Nb par paquet 10
Diamètre de bouchon 7mm
Plage de températures (impériale) –4°F à 266°F
À utiliser avec (application) Conçu pour le scellage des plaques de stockage à 96 puits et adapté au stockage à long terme
Format 96-well
Type de produit Tapis de scellage
Gamme de produits Abgene
Adhésif, adhésive Aucun
Certifié exempt RNase / DNase Oui
Perçable Oui
Plage de températures (métrique) -20°C à +130°C
Type de puits Rond
Plate Compatibility 96 puits ronds Abgene
Fit for Purpose Prêt pour la PCR
Nom du produit
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado