Learn More
Thermo Scientific™ Tapis de scellage à 96 puits
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-20°C à +120°C
-20°C à +130°C
-20°C à +55°C
Type de puits:
Carré
Rond
Fit for Purpose:
Prêt pour la PCR
Conditionnement:
50 pièces
Description
Tapis de bouchons ronds ou carrés pour assurer l’étanchéité des plaques de stockage à 96 puits, disponibles en formats autoclavables et perçables.
Les tapis de scellage Thermo Scientific à 96 puits sont conçus pour les plaques de stockage à 96 puits et sont disponibles dans des formats perçables ou autoclavables. Les tapis ronds ou carrés sont en élastomère thermoplastique et conviennent au stockage à long terme.
Points clés
- Tapis à bouchon rond ou carré pour plaques de stockage à 96 puits d’étanchéité
- Référencement de grille alphanumérique
- Moulés à partir d’un élastomère thermoplastique exclusif pour une conception flexible
- Convient au stockage à long terme
- Disponibles au format autoclavable ou perçable
Version perçable : - Résistants aux solvants (y compris le DMSO, l’éthanol et l’isopropanol)
- Convient à l’irradiation UV et à l’irradiation gamma
- Nécessite 6 N pour le perçage
- Plage de températures : De −20°C à +55°C
- Convient à l’irradiation UV et à l’irradiation gamma
- Plage de températures : De −20°C à +130°C
Dangereux : Non
Conditions de stockage : conditions ambiantes
Spécification
Spécification
| Couleur | Naturel |
| Solvent Or Alcohol Resistant | Oui |
| Description | CapMat for 96-well Polypropylene Sample Processing & Storage Plates |
| Certifications/Conformité | Certified RNase, DNase, PCR Inhibitors, and human DNA Free. ANSI Compliant |
| Matériau | TPE |
| Stérilité | Salle blanche |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Nbre de puits | 96 |
| Nbre par carton | 50 |
| Nb par paquet | 10 |
| Afficher plus |