Learn More
Greiner Bio-One Plaques à barrettes à fond plat en polystyrène à 96 puits, 1 x 8 barrettes
Traité spécifiquement pour augmenter la liaison protéique. Les plaques à barrettes à fond plat en polystyrène à 96 puits Greiner Bio-One, barrettes 1 x 8 sont adaptées aux mesures optiques.
Marque:  Greiner Bio-One 762075
Code produit. 10630973
  • 1580.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 06-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Exempte de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable
  • Apyrogène
  • Faisceau lumineux non dévié par profil de puits
  • Fond plat
  • PS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Plaque à barrettes
À liaison moyenne
96
Non stérile
388 μl
Oui
100
Oui
-20°C à +60°C
8 x 12
PS
20 à 350 μl
LUMITRAC 200
Plat
Mesures de luminescence
5