Learn More
BRAND™ Plaques à 96 puits
Excellent pour culture cellulaire et tissulaire, stockage d’échantillons, tests immunologiques et autres applications
153.00€
Spécification
Format | Étalon |
---|---|
Array | 8 x 12 |
Couleur | transparent |
Type de produit | Microplaque de dosage à 96 puits |
Matériau | PP |
Code produit | Marque | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10106131
|
BRAND™
701330 |
PP |
153.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Les plaques en polypropylène sont autoclavables à 250°F (121°C) et résistantes à de nombreux produits chimiques, notamment les phénols, le chloroforme et le DMSO.
- Les plaques en polystyrène transparent sont disponibles en milieu non stérile, stérile et stérile avec des surfaces hydrophiles traitées, dans votre choix de fonds plats, ronds ou coniques.
- Les plaques ont soulevé des bords pour simplifier l’étanchéité avec des films adhésifs et des espaces interpuits encastrés pour réduire la contamination croisée des puits. Les couvercles en option sont dotés d’anneaux de condensation.
Spécification
Étalon | |
transparent | |
PP | |
96 | |
Rond |
8 x 12 | |
Microplaque de dosage à 96 puits | |
330 μl | |
Non stérile | |
Culture cellulaire et tissulaire, stockage d’échantillons, tests immunologiques et autres applications |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BRAND™ Plaques à 96 puits