Learn More
Fisherbrand™ Plaque à 96 puits, PP, puits carré, non stérile, testée par chromatographie
Testée par chromatographie
Marque: Fisherbrand™
10.45 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23262" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.15
Informations supplémentaires : Poids : 0.29500kg
Description
- Hauteur : 44mm
- 2 000 µl
- Fond en U
Spécification
Étalon | |
PP | |
Non stérile | |
U |
8 x 12 | |
96 | |
2000 μl | |
44,3 mm |