Learn More
Thermo Scientific™ Microplaque en plastique sans revêtement à 96 puits WebSeal, forme en U, 1,6 ml
Pour les applications ou tests standard, vous bénéficiez d’une excellente résistance aux solvants et d’un faible bruit de fond grâce à ces microplaques à 96 puits en polypropylène de haute qualité.
Marque: Thermo Scientific™ 60180-P155
Code nomenclature Nacres: NB.15
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
Pour toutes les applications et tous les tests de routine ou standard, vous bénéficiez d’une excellente résistance aux solvants et d’un faible bruit de fond avec les microplaques à 96 puits Thermo Scientific™ WebSeal. Ces microplaques en polypropylène testée pour la GC, de grande qualité, sont idéales pour les applications suivantes :
- AQ/CQ pharmaceutiques et industriels
- Criblage à haut débit (HTS)
- Collecte et stockage d’échantillons
- Chimie combinatoire
- Test en phase liquide
En polypropylène résistant aux produits chimiques et à la chaleur
- Grande compatibilité chimique avec l’alcool, l’acétonitrile et avec d’autres solvants HPLC courants
- Résistent à des températures de −80°C à +121°C
- Testées pour la GC pour garantir une faible teneur en substances extractibles
Compatibilité élevée avec les instruments
- Dimensions standard ANSI et SBS
Formats de puits adaptés à toutes les applications
- Formats de puits peu profonds et profonds
- Puits à fond en U et en V, garantissant une récupération optimale des échantillons
Spécification
Specification Certified, GC/MS Tested | |
WebSeal™ | |
Polypropylène | |
50 à 1300 μl | |
Non-coated | |
En forme de U | |
31 mm |
8 x 12 | |
Clear | |
96 | |
Non stérile | |
1 600 μl | |
-80°C to 121°C | |
Mid-well |
Période de garantie limitée :Conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous expédions le produit.Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.