Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 96-Well Deep Well Plates, Square V-Bottom, Level 2 High-Throughput Applications
For any standard application or assay, you can be sure of excellent solvent resistance and low background noise with these high quality polypropylene 96-well microplates.
Marque:  Thermo Scientific™ 60180-P202
Code nomenclature Nacres: NB.15
Informations supplémentaires : Poids : 5.08000kg
Code produit. 15172729
  • 494.55€ / 50 pièces
En stock
Description
Thermo Scientific™ SureSTART™ Level 2 WebSeal™ 96-Well Square V-Bottom Deep Well Plates are designed to ensure high quality data with an uninterrupted workflow for high-throughput GC and HPLC/UHPLC applications. They are ideal for regulated labs that use water and polar solvents.
Use Level 2 polypropylene well plates for routine QA/QC workflows, sensitive applications with lower sample concentrations, and data collection for total ion chromatograms (TIC).
These 96-well plates are certified to ensure autosampler compatible physical dimensions and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards. Seal these well plates with 96-SureSTART WebSeal Well Plate Sealing Mats, 8 mm Diameter, Square, Level 1 or SureSTART WebSeal 96-Well Plate Sealing Mats, 8 mm Diameter, Square, Level 2.
En polypropylène résistant aux produits chimiques et à la chaleur
  • Grande compatibilité chimique avec l’alcool, l’acétonitrile et avec d’autres solvants HPLC courants
  • Résistent à des températures de −80°C à +121°C
  • Testées pour la GC pour garantir une faible teneur en substances extractibles
Compatibilité élevée avec les instruments
  • Dimensions standard ANSI et SBS
Formats de puits adaptés à toutes les applications
  • Formats de puits peu profonds et profonds
  • Puits à fond en U et en V, garantissant une récupération optimale des échantillons
Spécification
Spécification
Certified, GC/MS and LC/MS Tested
WebSeal™
Polypropylène
50 à 1 900 μl
Sans revêtement
En forme de V
-80°C to 121°C
7 mm
8 x 12
Clear
96
Non stérile
2 000 μl
50 Plates
44,4 mm
Deep Well