Learn More
BTX™ Manipulateur de plaques HT 200, commutation des voies à détection automatique
Conçu pour fonctionner avec des plaques à 96 puits. Le manipulateur de plaques à 96 puits Harvard Apparatus BTX™ permet de créer une zone de travail sûre et fiable pour le traitement des plaques d’électroporation.
Marque: BTX™ 450401
Description
- Optimisé rapidement pour un meilleur transfert de gènes
- Conçu pour fonctionner avec des plaques à 96 puits
- Technologie de commutation d’impulsions intégrée dans l’emballage et les éléments de contact plaqués or pour le raccordement à la plaque d’électroporation
- Avec un adaptateur pour accueillir les plaques à 25 puits et notre générateur ECM 630
- Peut traiter jusqu’à 96 puits en quelques secondes
Spécification
25-well, 96-well | |
ECM630, ECM830, Gemini X2 | |
Manipulateur de plaques à 96 puits | |
Modèle : Manipulateur de plaques HT 200 | |
Pin | |
1 to 99 | |
5°C to 40°C | |
20 to 80% | |
4.8 kg | |
Banana Cables | |
Exponential Decay Wave, Square Wave |
High-Throughput Electroporation | |
BTX Electroporation | |
3000 VDC, 250 VAC | |
LCD | |
Commutation à détection automatique du cheminement, connecteurs pour générateurs d’impulsions standard | |
10 μs to 10 s | |
1 Ea. | |
2 mm, 4 mm | |
Non-sterile | |
Digital User | |
Yes |