Learn More
Thermo Scientific™ Microplaques Microtiter™ à 96 puits
Click to view available options
Matériau:
PS
Vinyle
Type de puits:
C
Plat
U
V
Volume (métrique) du puits:
280 μl
330 μl
400 μl
Couvercle:
Avec couvercle
Sans couvercle
Conditionnement:
100 pièces
50 pièces
Description
Les microplaques 96 puits Thermo Scientific™ Microtiter sont la solution idéale pour les applications en micro-volumes telles que le stockage, le transfert d’échantillons ou de réactifs, la dilution en série, l’hémagglutination, le groupage sanguin et la fixation du complément.
- Pour le screening à haut débit et la recherche
- Plaques transparentes pour les applications de colorimétrie
- Dimensions standard, 128 × 86 mm
- Disponibles avec des puits carrés en polystyrène et des puits carrés en vinyle
- Les microplaques en vinyle Microtiter sont utilisées pour la fixation du complément, l’agglutination et le groupage sanguin.
- Les microplaques en polystyrène Microtiter sont utilisées pour la fixation du complément, l’agglutination, les tests microbiologiques et le groupage sanguin.
Informations relatives à la commande :
Les microplaques en polystyrène sont disponibles dans des boîtes de 50 unités. Les microplaques en vinyle sont disponibles dans des boîtes de 25 ou 100 unités, en fonction du produit.
Spécification
Spécification
| Format | Étalon |
| Couvercle | Sans couvercle |
| Array | 8 × 12 |
| Conditionnement | 50 sachet, 10 boîtes |
| Gamme de produits | Microtiter |
| Couleur | Transparent |
| Type de produit | Microplaque |
| Matériau | PS |
| Volume (métrique) du puits | 280 μl |
| Nbre de puits | 96 |
| Afficher plus |