Learn More
Thermo Scientific™ Plaques à puits en plastique revêtues de verre WebSeal™ Plate+, 2e génération
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Utilisez ces plaques à puits revêtues de verre pour une analyse à haut débit sur des échantillons nécessitant des flacons en verre.
Les échantillons qui nécessitent des flacons en verre peuvent désormais bénéficier d’une analyse à haut débit à l’aide de ces plaques à puits revêtues de verre. Nos plaques en plastique revêtues de verre Thermo Scientific™ WebSeal™ Plate+ de deuxième génération sont la solution aux plaques en plastique pur qui provoquent une mauvaise stabilité des solvants ou une perte de produit due à l’adsorption sur les parois des puits en plastique. Les produits Webseal Plate+ sont revêtus de verre à l’aide d’une technologie de pointe pour un revêtement à plus haute densité (épaisseur de 200 Å) afin d’améliorer la stabilité et la reproductibilité des solvants, en particulier pour les biomolécules qui s’adsorbent sur les parois en plastique.
- Offre une adsorption ultra-faible sur la surface du puits pour les composés polaires critiques
- Permet une analyse ultra-traces pour les analytes fortement adsorbants
- Offre une reproductibilité optimale
Stabilité des solvants organiques supérieure
Les échantillons, qui ne peuvent normalement être manipulés que dans des flacons en verre, peuvent désormais bénéficier de la manipulation dans une plaque à puits à haut débit.
Moins d’adsorption sur la paroi de cavité pour les composés critiques
L’adsorption sur les parois de cavité est la raison n° 1 du nombre de résultats non reproductibles dans la bioanalyse. Lorsque la polarité de la paroi dans les plaques à puits Webseal Plate+ est inversée, le risque d’adsorption est considérablement réduit.
Reproductibilité accrue
Moins de risques de perte d’échantillons.
Spécification
Spécification
| Code-barres | Aucun code-barres |
| Certifiés | Specification Certified |
| Array | 16 x 24 |
| Gamme de produits | SureSTART WebSeal Level 3 |
| Couleur | Clear |
| Matériau | Polypropylène |
| Nbre de puits | 384 |
| Volume (métrique) de travail | 100 μl |
| Stérilité | Non stérile |
| Traitement de surface | Glass-coated |
| Afficher plus |