Learn More
Thermo Scientific™ Plaques à puits en plastique revêtues de verre WebSeal™ Plate+, 2e génération
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Utilisez ces plaques à puits revêtues de verre pour une analyse à haut débit sur des échantillons nécessitant des flacons en verre.
Les échantillons qui nécessitent des flacons en verre peuvent désormais bénéficier d’une analyse à haut débit à l’aide de ces plaques à puits revêtues de verre. Nos plaques en plastique revêtues de verre Thermo Scientific™ WebSeal™ Plate+ de deuxième génération sont la solution aux plaques en plastique pur qui provoquent une mauvaise stabilité des solvants ou une perte de produit due à l’adsorption sur les parois des puits en plastique. Les produits Webseal Plate+ sont revêtus de verre à l’aide d’une technologie de pointe pour un revêtement à plus haute densité (épaisseur de 200 Å) afin d’améliorer la stabilité et la reproductibilité des solvants, en particulier pour les biomolécules qui s’adsorbent sur les parois en plastique.
- Offre une adsorption ultra-faible sur la surface du puits pour les composés polaires critiques
- Permet une analyse ultra-traces pour les analytes fortement adsorbants
- Offre une reproductibilité optimale
Performance Level 3 Vials – for High Performance Analysis
- Ideal for regulated labs using all solvent types including non-polar solvents
- Performance Level 3 products include unique WebSeal Plate+ glass-coated polypropylene plates and plates with glass inserts
- Suitable for HPLC/UHPLC applications
- Suitable for QA/QC applications using core detectors such as UV, DAD/PDA, RI, Fluorescence, ELSD, and MS analysis
Specification Certified
- All Thermo Scientific SureSTART WebSeal well plates are dimensionally verified
Lot Traceable
- 100% traceable through the manufacturing process
- Certificate of Conformance is available by lot number upon request
About Thermo Scientific WebSeal Well Plates & Mats
Thermo Scientific WebSeal plates and mats are available in three performance levels:
- Level 1 well plates are for everyday applications and are suitable for non-regulated labs using water and polar solvents
- Level 2 well plates are for high-throughput applications and are suitable for regulated labs using water and polar solvents
- Level 3 well plates are for high performance applications and are suitable for regulated labs using all solvent types including non-polar solvents
Spécification
Spécification
| Code-barres | Code-barres inclus |
| Certifiés | Specification Certified |
| Array | 16 x 24 |
| Gamme de produits | SureSTART WebSeal Level 3 |
| Couleur | Clear |
| Matériau | Glass-coated Polypropylene |
| Nbre de puits | 384 |
| Volume (métrique) de travail | 100 μl |
| Stérilité | Non stérile |
| Traitement de surface | Glass-coated |
| Afficher plus |