Learn More
Thermo Scientific™ Plaques à puits en plastique revêtues de verre WebSeal™ Plate+, 2e génération
Code produit. 16499375 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Code-barres:
Aucun code-barres
Code-barres inclus
Nb par paquet:
100
100 plaques
10 plaques
Conditionnement:
10 pièces
100 pièces
Code produit. 16499375
Marque: Thermo Scientific™ 60180P341
Utilisez ces plaques à puits revêtues de verre pour une analyse à haut débit sur des échantillons nécessitant des flacons en verre.
Les échantillons qui nécessitent des flacons en verre peuvent désormais bénéficier d’une analyse à haut débit à l’aide de ces plaques à puits revêtues de verre. Nos plaques en plastique revêtues de verre Thermo Scientific™ WebSeal™ Plate+ de deuxième génération sont la solution aux plaques en plastique pur qui provoquent une mauvaise stabilité des solvants ou une perte de produit due à l’adsorption sur les parois des puits en plastique. Les produits Webseal Plate+ sont revêtus de verre à l’aide d’une technologie de pointe pour un revêtement à plus haute densité (épaisseur de 200 Å) afin d’améliorer la stabilité et la reproductibilité des solvants, en particulier pour les biomolécules qui s’adsorbent sur les parois en plastique.
  • Offre une adsorption ultra-faible sur la surface du puits pour les composés polaires critiques
  • Permet une analyse ultra-traces pour les analytes fortement adsorbants
  • Offre une reproductibilité optimale
Stabilité des solvants organiques supérieure
Les échantillons, qui ne peuvent normalement être manipulés que dans des flacons en verre, peuvent désormais bénéficier de la manipulation dans une plaque à puits à haut débit.
Moins d’adsorption sur la paroi de cavité pour les composés critiques
L’adsorption sur les parois de cavité est la raison n° 1 du nombre de résultats non reproductibles dans la bioanalyse. Lorsque la polarité de la paroi dans les plaques à puits Webseal Plate+ est inversée, le risque d’adsorption est considérablement réduit.
Reproductibilité accrue
Moins de risques de perte d’échantillons.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Code-barres Aucun code-barres
Certifiés Specification Certified
Array 16 x 24
Gamme de produits SureSTART WebSeal Level 3
Couleur Clear
Matériau Polypropylène
Nbre de puits 384
Volume (métrique) de travail 100 μl
Stérilité Non stérile
Traitement de surface Glass-coated
Volume total (métrique) du puits 145 μl
Type de puits Coins arrondis
Nb par paquet 100 plaques
Plage de températures (métrique) -80°C to 121°C
Hauteur (métrique) 14,4 mm
Diamètre (métrique) du puits 8 mm
Plate Size Microtiter