Learn More
Fisherbrand™ Plaques PCR à jupe, bas profil, 96 puits
Code produit. 12184112 Tous les produits Fisherbrand Produits
Vert, 25 pièces
Code nomenclature Nacres: NB.15
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Jaune
Naturel
Rouge
Vert
Conditionnement:
25 pièces
Code produit. 12184112
Il en reste undefined
Il en reste undefined
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Adapté à la plupart des thermocycleurs
  • En PP vierge
  • Fond de puits transparent pour la visibilité des échantillons
  • Empilables
  • Conception à bord surélevé
  • Scellables à l’aide de feuilles et films adhésifs, films de thermoscellage et barrettes de bouchons
  • Volume des puits de 200 μl maximum lorsque les plaques sont utilisées avec des films de scellage adhésif ou de thermoscellage
  • Coin biseauté et grille alphanumérique
  • Encombrement conforme à la norme SBS (Society for Biomolecular Screening)
  • Fonction d’automatisation conviviale
  • Huit trous dans la jupe aident au positionnement et au retrait de la plaque du bloc du thermocycleur
  • Produites en salle blanche
Spécification
Format Étalon
Array 8 x 12
Couleur Vert
Type de produit Microplaque PCR
Type de jupe À jupe
Matériau En PP
Volume (métrique) du puits 200 μl
Nbre de puits 96
À utiliser avec (application) Applications de PCR, RT-PCR
Avec rebord Oui
Couleur du puits Transparent
Nom du produit
Fisherbrand™ Plaques PCR à jupe, bas profil, 96 puits >