Learn More
Fisherbrand™ Plaques PCR à jupe, bas profil, 96 puits
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Jaune
Naturel
Rouge
Vert
Conditionnement:
25 pièces
Description
Adapté à la plupart des thermocycleurs
- En PP vierge
- Fond de puits transparent pour la visibilité des échantillons
- Empilables
- Conception à bord surélevé
- Scellables à l’aide de feuilles et films adhésifs, films de thermoscellage et barrettes de bouchons
- Volume des puits de 200 μl maximum lorsque les plaques sont utilisées avec des films de scellage adhésif ou de thermoscellage
- Coin biseauté et grille alphanumérique
- Encombrement conforme à la norme SBS (Society for Biomolecular Screening)
- Fonction d’automatisation conviviale
- Huit trous dans la jupe aident au positionnement et au retrait de la plaque du bloc du thermocycleur
- Produites en salle blanche
Spécification
Spécification
| Format | Étalon |
| Array | 8 x 12 |
| Couleur | Naturel |
| Type de produit | Microplaque PCR |
| Type de jupe | À jupe |
| Matériau | En PP |
| Volume (métrique) du puits | 200 μl |
| Nbre de puits | 96 |
| À utiliser avec (application) | Applications de PCR, RT-PCR |
| Avec rebord | Oui |