Learn More
Thermo Scientific™ Racks pour microtubes Flipper™ à 96 puits
Protégez les échantillons et permettez l’empilement des racks grâce à ce rack pour microtubes à 96 puits Flipper.
Marque: Thermo Scientific™ 8790
Description
Protégez les échantillons et permettez l’empilement des racks grâce au rack pour microtubes Thermo Scientific™ Flipper™ à 96 puits.
- Contient des tubes de 0,5 ml d’un côté et des tubes de 1,5 ml de l’autre
- Moulés avec une grille de repérage alphanumérique pour faciliter l’identification des tubes
- Chaque côté présente une surface d’écriture dépolie pour un marquage résistant aux bavures
- Plusieurs couleurs disponibles
Spécification
Rack Flipper à 96 puits | |
Rouge | |
PP | |
10 racks |
Rack Flipper | |
Tubes (2 mL), Tubes de 1,5 ml, Tubes de 2,0 ml | |
Oui |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.