Learn More
Thermo Scientific™ Racks pour microtubes Flipper™ à 96 puits
GREENER_CHOICE
Protégez les échantillons et permettez l’empilement des racks grâce à ce rack pour microtubes à 96 puits.
Marque:  Thermo Scientific™ 8770-11
278.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10055250
  • 280.78€ / 10 pièces
Expédition estimée: 06-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Protégez les échantillons et permettez l’empilement des racks grâce au rack pour microtubes Thermo Scientific™ Flipper™ à 96 puits.
  • Contient des tubes de 0,5 ml d’un côté et des tubes de 1,5 ml de l’autre
  • Moulés avec une grille de repérage alphanumérique pour faciliter l’identification des tubes
  • Plusieurs couleurs disponibles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Rack Flipper à 96 puits
Orange fluorescent
PP
Oui
Rack Flipper
Tubes (2 ml), Tubes (1,5 ml), Tubes (2,0 ml)
Rectangle
10 racks
Nom du produit
Thermo Scientific™ Racks pour microtubes Flipper™ à 96 puits >
Période de garantie limitée :
sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit.
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :
toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.