Learn More
Greiner Bio-One Plaque CrystalQuick™X LBR à 96 puits
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Description
- Plaque pour la cristallographie en goutte assise
- Fond des puits à paroi ultra-fine
- Compatible aux rayons X et UV, faible biréfringence
- Automatisation convivial
- Code-barres personnalisé
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ANSI/SBS 12004 |
| Format | Étalon |
| Array | 8 x 12 |
| Nbre de puits | 96 |
| Stérilité | Non stérile |
| À utiliser avec (application) | Microscopie haute luminosité |
| Nbre par carton | 80 |
| Modèle de puits | Puits ultra-fins |
| Dimensions (L x l x H) | 127,7 x 85,48 x 8 mm |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans les procédures de diagnostic, sauf indication contraire.