Learn More
Greiner Bio-One Microplaques de cristallisation CrystalQuick™ Plus à 96 puits
Code produit. p-7075382
Click to view available options
Volume (métrique) du puits:
3,9 μl
4,1 μl
Hauteur (métrique):
3,9 mm
14,4 mm
Conditionnement:
40 pièces
80 pièces
Code produit. 10389343
Marque: Greiner Bio-One 609130
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Pour les applications automatisées. Les microplaques de cristallisation Greiner Bio-One à 96 puits CrystalQuick™ Plus sont optimisées avec un film adhésif VIEWseal optimisé pour l’étanchéité.
  • Non stérile
  • PS
  • Bonnes propriétés optiques
  • Surface hydrophobe
  • Avec puits de cristallisation par réservoir
  • Codage alphanumérique des puits
  • Avec le couvercle CrystalDrop™, des expériences simultanées sont possibles avec la méthode de goutte assise et de goutte suspendue
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Format Étalon
Array 8 x 12
Couleur Transparent
Matériau PS
Volume (métrique) du puits 4,1 μl
Nbre de puits 96
Stérilité Non stérile
Type de puits Carrées
À utiliser avec (application) Applications en goutte assise, avec différents profils de puits et différentes propriétés de matériau
Nbre par carton 40
Quantité 40/boîte
Hauteur (métrique) 14,4 mm
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.