Learn More
Greiner Bio-One Microplaques de cristallisation CrystalQuick™ à 96 puits
Pour les applications automatisées. Les microplaques de cristallisation CrystalQuick™ à 96 puits Greiner Bio-One sont optimisées pour une étanchéité avec un film adhésif VIEWseal.
Marque:  Greiner Bio-One 609871
Code produit. 10145553
  • 1177.37€ / 80 pièces
Expédition estimée: 17-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Non stérile
  • PS
  • Bonnes propriétés optiques
  • Avec puits de cristallisation par réservoir
  • Codage alphanumérique des puits
  • Avec le couvercle CrystalDrop™, des expériences sont possibles avec la méthode de goutte assise et de goutte suspendue
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Étalon
Sachets intérieurs de 20
LBR
3,9 μl
Non stérile
Applications en goutte assise, avec différents profils de puits et différentes propriétés de matériau
80/boîte
8 x 12
Transparent
Polystyrène
96
Carrées
80
8 mm (profil bas)
Nom du produit
Greiner Bio-One Microplaques de cristallisation CrystalQuick™ à 96 puits > Type : LBR ; Puits carrés ; Fond des puits plat ; Volume des puits : 3,9 μl