Learn More
Greiner Bio-One Microplaques à fond rond (U), 96 puits en cheminée
Pour un criblage à haut débit dans des systèmes de test basés sur des cellules.
Marque: Greiner Bio-One 650209
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Apyrogènes
- Puits conique avec fond plat
- Assure un pipetage précis
- Réduit le volume mort du puit
- Exempte de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable
- Empêche la capillarité
Spécification
Non | |
Sans couvercle | |
Non autoclavable | |
Noir | |
96 | |
Non traité | |
U | |
100 | |
Oui | |
Cheminée |
Étalon | |
8 x 12 | |
Anti-fixation | |
PP | |
Non stérile | |
355 μl | |
4800 × g (rotor à godets oscillants) | |
100/boîte | |
Noir |