missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TPP™ Microplaque à fond en U traitée pour culture cellulaire à 96 puits
Click to view available options
Conditionnement:
1/Sachet, 162/Carton
6/Pk., 108/Cs.
Description
Color: Clear; Sterility: Sterile; Lid: With Lid
- Traitement optomécanique de la surface de croissance pour une adhérence cellulaire optimale
- Le couvercle avec système de ventilation à air garantit un échange de gaz contrôlé avec une évaporation faible
- Le bord incliné permet de placer le couvercle dans une seule position
- La surface de marquage jaune sur le couvercle et la plaque garantit une orientation du couvercle correcte
- La surface de préhension striée garantit une bonne prise et empêche de soulever accidentellement le couvercle
- Étiquetage alphanumérique clair entre les puits pour une orientation facile pendant la microscopie
- Surface de croissance sur la zone sphérique uniquement
- Surface de croissance absolument plate
- Transparence totale
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | ANSI/SLAS 1-2004 à ANSI/SLAS 4-2004 |
Couvercle | With Lid |
Surface de culture | 0,636 cm2 |
Conditionnement | 6/Pk., 108/Cs. |
Couleur | Clear |
Matériau | Polystyrene |
Nbre de puits | 96 |
Stérilité | Stérile |
Traitement de surface | Cell Culture |
Volume total (métrique) du puits | 0.34 mL |
Afficher plus |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'