Learn More
Corning™ Microplaques en PS blanches ou noires à fond transparent à 96 puits
Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Conditionnement:
20/boîte ; 100/carton
Conditionnement individuel, 48/boîte
Conditionnement:
100 pièces
48 pièces
Description
Spécification
Spécification
| Format | Étalon |
| Couvercle | Avec couvercle |
| Surface de culture | 0,32 cm2 |
| Array | 8 x 12 |
| Conditionnement | 20/boîte ; 100/carton |
| Couleur | Noir, Fond transparent |
| Type de produit | Plaque de dosage |
| Matériau | Polystyrène |
| Nbre de puits | 96 |
| Volume (métrique) de travail | 75 à 200 μl |
| Afficher plus |