Learn More
Greiner Bio-One Microplaque à fond plat, traitée pour la culture cellulaire, à 96 puits
Click to view available options
Conditionnement:
1/boîte ; 16/carton
Description
- Comporte un cadre pigmenté noir avec un fond de film très transparent de 190 μm pour une compatibilité idéale avec l’optique de l’instrument
- Compatibilité universelle avec les objectifs de microscope
- Indice de réfraction similaire au verre (1,53)
- La conception des puits de hotte réduit le risque de contamination croisée
Service Plan
Non
Garantie
Non
Spécification
Spécification
Format | Étalon |
Couvercle | Avec couvercle |
Array | 8 x 12 |
Conditionnement | 1/boîte ; 16/carton |
Couleur | Noir, Fond transparent |
Matériau | Cycloolefin |
Nbre de puits | 96 |
Stérilité | Stérile |
Traitement de surface | Culture cellulaire |
Type de puits | Plat |