Learn More
Greiner Bio-One 96-well, Advanced TC Treated, Flat-Bottom Microplate Code produit.: 13082223
Expédition estimée: 13-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Greiner Bio-One 96-well, Advanced TC Treated, Flat-Bottom Microplate
Code produit. 13082223
1/Pk., 100/Cs.
Click to view available options
Conditionnement:
1/Pk., 100/Cs.
Code produit. 13082223
Marque: Greiner Bio-One 655980
Expédition estimée: 13-05-2025
Couleur :transparent ; Stérilité :stérile ; Couvercle :avec couvercle
Advanced TC polymer modification changes plastic surface in a way that increases primary and long-term cell adhesion and positively influences cell-dependant features and function enhanced cell attachment and higher proliferation rates facilitate rapid cell expansion even under restricted growth conditions.
  • Provide conditions for improved cell adherence, accelerated cell expansion and increase overall cell yield
  • For use with serum reduced and serum-free media
  • Allows differentiation of semi-adherent cells
  • Non-pyrogenic and non-cytotoxic
  • Homogenous cell growth
  • Higher transgene activity
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Étalon
Couvercle With Lid
Surface de culture 34 mm2
Array 8 x 12
Conditionnement 1/Pk., 100/Cs.
Couleur Clear
Matériau Polystyrene
Volume (métrique) du puits 25 à 340 μl
Nbre de puits 96
Stérilité Stérile
Traitement de surface Advanced TC
Type de puits Flat Bottom (F-well)
Nbre par carton 100
Quantité 100/Cs.
Nom du produit
Greiner Bio-One 96-well, Advanced TC Treated, Flat-Bottom Microplate >