Learn More
Eppendorf™ 96-channel Dispensing Heads
For use with epMotion™ 96 Flex in hard-shell case. Requires base device for operation.
Marque:  Eppendorf™ 5069000535
6250.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 30040079
  • 6275.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 10-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • For use with epMotion™ 96 Flex (not included)
  • Intuitive semi-automated handling of 96- and 384-well plates
  • Calibrated according to ISO 23783-2 standards
  • Includes hard shell case for transport and storage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Dispensing Head
5 to 1000 μL
epMotion™ 96 Flex, and epT.I.P.S.™ Motion Reload System
1 Ea.
2.7 kg
Non autoclavable
Cell culture, Molecular biology
Air-cushion system
6.0 lb.
1 Ea.
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificats
Voir les accessoires
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Eppendorf™ 96-channel Dispensing Heads > 5 to 1000 μL