Learn More
uvex Semelle intérieure 95798 pour Uvex 1 Sport - Largeur 11
Code produit. 17258981 Tous les produits Uvex Produits
Click to view available options
Dimensions:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
51
Conditionnement:
1 paire
Code produit. 17258981
Marque: uvex 9579846
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Semelle intérieure climatique confortable avec propriétés antistatiques pour Uvex 1 Sport
  • Absorption des chocs sur les pieds sur toute la surface
  • Matériau très respirant et absorbant l’humidité
  • Les zones d’absorption des chocs favorisent le mouvement naturel des pieds
  • Compatibilité avec la peau et structure de surface agréable
  • Soutient la voûte plantaire
  • Article n° 9579,8
  • Tailles : 35 à 52
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Noir
À utiliser avec (équipement) Uvex 1 Sport
Matériau Microvelours
Dimensions 46
Jetable Non
Sexe Unisexe
Ajustement Largeur standard
Sans latex Oui
Waterproof Non
Type de produit Insoles