Learn More
uvex Lunettes-masques de sécurité Pheos CX2 Sonic 9309
Tous les produits Uvex Produits
Click to view available options
Teinte de la lentille:
Gris
Marron clair (CBR65)
Transparent
Description
- Lunettes de protection compactes à vision larges avec revêtement Supravision Extreme
- Un produit I-Gonomics qui associe confort et ergonomie
- Pont de nez et frontal moulé directement sur le verre
- Bandeau en textile léger pour un ajustement sûr et confortable
- La construction légère ne pèse que 34 grammes
- Peut être facilement associé à d’autres formes d’EPI
- Désignation : 3 (liquides), 4 (grosses poussières) et T (températures extrêmes)
Revêtement Supravision Extreme
- Intérieur : Antibuée
- Extérieur : Antirayures
- Idéal pour les zones de travail avec une exposition à long terme à la condensation et des niveaux élevés de saleté
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | EN 166:2001, EN 172:1994 + A1:2000 + A2:2001 |
Type de lentille | Supravision Extreme |
Revêtement de la lentille | Anti-fog |
Teinte de la lentille | Marron clair (CBR65) |
Type de produit | Anti-fog Goggles |
Couleur de la monture | Noir, blanc |
Modèle | Pheos CX2 Sonic 9309 |
Poids (métrique) | 34 g |
Matériau | Polycarbonate |
Jetable | Non |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
uvex Lunettes-masques de sécurité Pheos CX2 Sonic 9309 >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu