Learn More
Uvex™ Lunettes de sécurité Carbonvision 9307
19.75 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23255" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "23255" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Teinte de la lentille:
Gris
Transparents
Matériau de la monture:
Néoprène
Textile
Description
- La monture est construite avec les derniers matériaux et technologies pour une stabilité mécanique maximale, tout en restant légère
- Une couche TPU est solidement soudée sur la monture pour garantir un ajustement parfait et faciliter le nettoyage
- Certifiées conforme aux normes EN 166 (protection oculaire personnelle) et EN 172 (filtres anti-soleil pour usage industriel)
- Le revêtement Supravision extreme est anti-rayures à l’extérieur et anti-buée en permanence à l’intérieur
- Offrent une vision panoramique sans effet de tunnel grâce au verre à ajustement étroit
- Idéales pour de longues périodes d’utilisation sans douleur ni points de pression
Spécification
Type de lentille | Supravision Extreme |
Certifications / conformité (Europe) | EN 166-2001, EN 170-2002 |
Teinte de la lentille | Transparents |
Couleur de la monture | Noir, gris |
Modèle | 9307 Carbonvision |
Lens Material | Polycarbonate |
Matériau de la monture | Néoprène |
Protection UV | UV 400 |
Labeling | W 166 34 B CE — 2-1.2 W 1 B KN DIN CE |