Learn More
uvex Verre de rechange Ultrasonic CR 9302
Tous les produits Uvex Produits
Click to view available options
:
Transparent
Description
- Verre de rechange incolore
- Revêtement Supravision Clean
- Convient à la stérilisation en autoclave
- Protection UV 2-1,2
Revêtement Supravision Clean
- Intérieur : Autoclavables, résistants aux produits chimiques et anti-buée
- Extérieur : Antirayures
- Idéal pour les environnements de travail stériles
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | EN 166:2001, EN 170:2002 |
| Type de lentille | Supravision Clean |
| Revêtement de la lentille | Anti-fog |
| Teinte de la lentille | Transparents |
| Type de produit | Replacement Lens |
| Modèle | Ultrasonic CR |
| Jetable | Non |
| Lens Material | Polycarbonate |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Labeling | 2C-1.2 |