Learn More
uvex Lunettes de sécurité à vision large Ultravision 9301
Tous les produits Uvex Produits
Click to view available options
Type de lentille:
Remplaçable, avec deux films arrachables
Description
- Un système de ventilation conçu de manière intelligente permet d’éviter la buée
- La conception est particulièrement bien adaptée à une utilisation avec un masque
- Les lunettes à vision large peuvent être portées confortablement sur les lunettes de correction
- Certifiées conformes aux normes EN 166 (protection oculaire personnelle) et EN 170 (filtres UV)
- Le revêtement Supravision excellence est extrêmement résistant aux rayures et aux produits chimiques à l’extérieur et anti-buée à l’intérieur
- Les verres peuvent être remplacés pour une durée de vie prolongée des lunettes
Spécification
Spécification
Type de lentille | Remplaçable, avec deux films arrachables |
Revêtement de la lentille | Anti-fog |
Certifications / conformité (Europe) | EN 166-2001, EN 170-2002 |
Teinte de la lentille | Transparent |
Type de produit | Anti-fog Goggles |
Couleur de la monture | Gris transparent |
Modèle | 9301 Ultravision (large vision) |
Matériau | Polycarbonate |
Jetable | Reusable |
Lens Material | Polycarbonate |