Learn More
uvex Lunettes ventilées Ultravision 9301
Click to view available options
Transparent
Description
- Lunettes ergonomiques à vision complète avec système de ventilation sophistiqué
- Convient aux porteurs qui ont également besoin de lunettes de prescription
- Monture transparente grise avec verre transparent en PC
- Les verres sont dotés d’un revêtement Supravision Plus
- Protection idéale pour les industries pétrolière et gazière
Revêtement Supravision Plus
- À l’intérieur : Antibuée
- Extérieur : anti-buée, résistant aux rayures
- Convient aux environnements présentant des fluctuations fréquentes de température et d’humidité
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | EN 166:2001, EN 170:2002 |
Type de lentille | Supravision Plus |
Revêtement de la lentille | Anti-fog |
Couleur | Transparent |
Teinte de la lentille | Transparents |
Type de produit | Anti-fog Goggles |
À utiliser avec (application) | Industries pétrolière et gazière |
Détails de ventilation | Ventilé |
Matériau | Polycarbonate |
Jetable | Non |