Learn More
uvex Lunettes de sécurité Sportstyle 9193
Tous les produits Uvex Produits
Click to view available options
Revêtement de la lentille:
Anti-buée
Anti-fog
Anti-fog, Scratch-resistant
Teinte de la lentille:
Gris
Marron clair (CBR65)
Miroir argenté
Transparent
Transparents
Vert clair
Couleur de la monture:
Blanc, noir
Noir, anthracite
Noir, blanc
Noir, bleu
Noir, citron vert
Noir, gris
Description
- Lunettes de sécurité innovantes dotées d’une conception sportive qui associe fonctionnalité et sécurité
- La construction ultra-légère ne pèse que 23 grammes
- Pont de nez souple et réglable avec branches antidérapantes et souples pour un ajustement sans pression
- La géométrie des verres garantit une vision optimale
Revêtement Supravision AR
- Intérieur :Anti-reflets
- Extérieur :Anti-reflets
- Idéales pour travailler dans des conditions d’éclairage fort ou mixte
Revêtement Supravision Excellence
- Intérieur :Antibuée
- Extérieur :Résistant aux rayures et aux produits chimiques
- Les verres sont faciles à nettoyer et moins sensibles aux salissures
Revêtement Supravision Extreme
- Intérieur :Antibuée
- Extérieur :Antirayures
- Idéales pour les zones de travail avec une exposition à long terme à la condensation et des niveaux élevés de saleté
Revêtement Supravision Plus
- Intérieur :Anti-buée et résistantes aux rayures
- Extérieur :Anti-buée et résistantes aux rayures
- Convient aux environnements présentant des fluctuations fréquentes de température et d’humidité
Revêtement Supravision Variomatic
- Intérieur :Antibuée
- Extérieur :Antirayures
- Les filtres à coloration automatique s’assombrissent automatiquement en 10 secondes et s’éclaircissent après 30 secondes
- Convient aux zones de travail avec un déplacement fréquent entre l’intérieur et l’extérieur et de la lumière vers l’obscurité
Spécification
Spécification
Type de lentille | Supravision Extreme |
Revêtement de la lentille | Anti-fog, Scratch-resistant |
Certifications / conformité (Europe) | EN 166-2001, EN 170-2002 |
Teinte de la lentille | Transparents |
Type de produit | Ergonomic Safety Glasses |
Couleur de la monture | Noir, bleu |
Modèle | Sportstyle 9193 |
Matériau | Polycarbonate |
Jetable | Reusable |
Lens Material | Polycarbonate |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
uvex Lunettes de sécurité Sportstyle 9193 >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu