Learn More
uvex Surlunettes de sécurité Super F 9169
Click to view available options
Revêtement de la lentille:
Anti-fog, Scratch-resistant
Scratch-resistant
Teinte de la lentille:
Ambré
Marron clair (CBR65)
Transparents
Description
- Lunettes secondaires pour les utilisateurs qui portent également des verres de correction avec un concept de charnière de branche
- Branches latérales graduées en matériau souple et flexible pour un confort et une préhension améliorés
- Vision périphérique sans restriction
Revêtement Supravision Excellence
- Intérieur :Antibuée
- Extérieur :Résistance aux rayures et aux produits chimiques
- Faciles à nettoyer et moins sensibles aux salissures
Revêtement Supravision Sapphire
- Intérieur :Résistance aux rayures et aux produits chimiques
- Extérieur :Résistance aux rayures et aux produits chimiques
- Les propriétés antiadhésives permettent d’éliminer facilement les saletés graisseuses et aqueuses
Revêtement Infradur Plus
- Intérieur :Antibuée
- Extérieur :Antirayures
- Minimisent les brûlures dues aux étincelles de soudage
Spécification
Spécification
Type de lentille | Supravision Excellence |
Revêtement de la lentille | Anti-fog, Scratch-resistant |
Certifications / conformité (Europe) | EN 166:2001, EN 172:1994 + A1:2000 + A2:2001 |
Teinte de la lentille | Marron clair (CBR65) |
Type de produit | Lunettes de sécurité |
Couleur de la monture | Noir, blanc |
Modèle | 9169 Super F OTG |
Valeur de transmittance | 0,65 |
Matériau | Polycarbonate |
Jetable | Non |