Learn More
Cytiva Cartes 903 Protein Saver
Click to view available options
Type de produit:
Barème de base
Conditionnement:
100 pièces
Description
Économisez du temps et de l’argent lors du prélèvement, du transport et de l’archivage des échantillons. La carte Whatman™ 903 Protein Saver (UE) se range dans les pochettes protectrices refermables Whatman™ pour le stockage.
- Cartes et kits prêts à l’emploi
- Le contrôle de qualité strict et le respect des normes de fabrication ISO9001 garantissent une qualité, une reproductibilité et une pureté élevées
- La zone de prélèvement d’échantillons de notre carte Proteinsaver 903 se compose de cinq cercles d’un demi pouce
- Chaque cercle peut contenir 75-80 μl d’échantillon
- Sur la couverture enveloppante figurent des espaces pour le nom et la date du prélèvement ainsi qu’un imprimé avec le symbole universel de risque biologique
Spécification
Spécification
| Type de produit | Barème de base |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |