Learn More
Hamilton™ Seringues Microliter 900, embout N
Code produit. 10263462
Click to view available options
Volume (métrique):
5 μl
10 μl
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10263462
Marque: Hamilton™ 87920
La seringue de série 900 est la version économique de la seringue de série 800. Cette série de seringues est idéale pour distribuer des volumes allant de 0,5 μl à 10 μl. Le porte-seringue est fixé en permanence au corps de la seringue. Cela réduit le coût initial de la seringue mais élimine la possibilité de remplacer des composants.
  • Idéal pour la distribution de volumes allant de 0,5 µl à 10 µl
  • Le porte-seringue est fixé en permanence au corps de la seringue
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Matériau Verre borosilicaté (cylindre), Acier inoxydable (piston)
Calibre d’aiguille 26s G
Diamètre (impériale) interne 0,014 in
Diamètre (impériale) de l’aiguille intérieure 0,005 in
Diamètre (métrique) de l’aiguille intérieure 0,13 mm
Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure 0,019 in
Diamètre (impériale) externe 0,26 in
Diamètre (métrique) interne 0,34 mm
Diamètre (métrique) externe 6,6 mm
Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure 0,48 mm
À utiliser avec (application) Conçu pour la distribution de liquide afin d’obtenir le plus haut niveau de précision et d’exactitude possible, recommandé pour la pénétration du septum
Comprend Piston à main
Longueur (impériale) 2 in
Longueur (impériale) de l’aiguille 2 in
Longueur (métrique) 51 mm
Type de produit Seringue Microliter
Pression max. 2000°psi
Température max. (impériale) 122°F
Température max. (métrique) 50°C
Température (impériale) min. 50°F
Modèle 95
Numéro de pointe d’aiguille 2
Température min. (métrique) 10°C
Quantité Chaque
Volume (métrique) 5 μl
Type de pointe d’aiguille Aigu, biseauté, courbe, non perforant
Type de connexion Soudé