Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Courbures de 90°
Click to view available options
Joint conique standard:
NS 14/23
NS 24/29
NS 29/32
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Allonge coudée 75° ou 90°
- Verre Duran™
- Allonge coudée 90°
Spécification
Spécification
| Type | Courbures de 90° |
| Matériau | Verre Duran |
| Joint conique standard | NS 29/32 |