Learn More
Fisherbrand™ Flacon en plastique à filetage court de 9 mm, à ouverture large, fond concave
Universellement compatible avec presque tous les échantillonneurs automatiques.
235.00€ - 330.00€
Spécification
Diamètre (métrique) externe | 11,6 mm |
---|---|
Matériau | en PP |
Volume (métrique) | 1,85 ml |
À utiliser avec (application) | GC, HPLC |
Type de goulot | Filetage court |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11814940
|
Fisherbrand™
11 19 1516 |
Ambré |
235.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11727597
|
Fisherbrand™
11 19 1205 |
Transparent |
330.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Compatibilité universelle avec presque tous les échantillonneurs automatiques, ce qui rend possible la rationalisation d’autres flacons de 1,5 ml, comme les flacons de 11 mm avec col à sertir, ou encore les flacons avec col vissant 8-425 et 10-425
- Les flacons avec micro-insert intégré sont disponibles en verre ambré
Spécification
11,6 mm | |
1,85 ml | |
Filetage court | |
Légèrement concave | |
1,5 ml | |
32 mm | |
ND9 |
en PP | |
GC, HPLC | |
Sachet en PE | |
< 110 μl | |
Fond plat | |
100 | |
Non |