Learn More
Fisherbrand™ Flacon en verre à filetage court de 9 mm avec micro-insert intégré, à large ouverture
Universellement compatible avec presque tous les échantillonneurs automatiques.
Marque: Fisherbrand™ 11 09 2357
63.34 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Description
- 9 mm
- Filetage court
- Verre
- Large ouverture
- Transparent
Spécification
Lié par le fond | |
11,6 mm | |
0,4 ml | |
Filetage court | |
Insert intégré conique | |
0,3 mL | |
32 mm | |
1ère classe hydrolytique | |
Non |
Transparent | |
Verre | |
GC, HPLC | |
CleanPack, boîte en PP | |
<3 μl | |
Fond plat | |
100 | |
ND9 |
Vidéos
-
Fisherbrand 9 mm Short Thread Glass Vial
-
Fisherbrand 9 mm Short Thread Glass Vial FR
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
Taille: 66.4 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
Taille: 20.9 MB
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
-
Plusieurs fabricants
Promotion sur la chromatographie et les produits chimiques
Découvrez notre nouvelle promotion et obtenez jusqu'à 70% de réduction sur certains de nos produits les plus populaires.Code promotionnel: 24127Expire: 2025-05-31
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 70%
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Flacon en verre à filetage court de 9 mm avec micro-insert intégré, à large ouverture > Base collée, insert intégré, conique ,0,3 ml
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu