Learn More
Sharpsafe™ Récipient pour déchets tranchants 9 L
Click to view available options
Couleur de bouchon:
Jaune
Orange
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Grâce à notre action en faveur du changement et à notre innovation, nous sommes fiers d’avoir introduit sur le marché le premier conteneur durable pour objets tranchants à usage unique.
- Nos récipients Sharpsafe™ de 9 litres sont spécialement conçus pour permettre l’élimination en toute sécurité des objets tranchants cliniques et pour réduire le risque de blessures associées. La conception de nos produits présente des caractéristiques spécifiques pour assurer la sécurité de nos utilisateurs. Nos quatre clics audibles confirment que le couvercle et la base sont assemblés en toute sécurité pour une utilisation sûre. Le dispositif de fermeture temporaire et définitive permet de s’assurer que le récipient est en cours d’utilisation et qu’aucun autre déchet ne peut être ajouté une fois que la fermeture définitive est activée, afin d’éviter tout risque de déversement ou de débordement.
- Les récipients sont conçus avec un corps solide et rigide et sont fabriqués à partir de matériaux recyclés robustes et de haute qualité qui empêchent la pénétration d’objets tranchants à travers la paroi du récipient.
- Caractéristiques et avantages
- Fabriqués à partir de matériaux recyclés à faible empreinte carbone
- Capacité nominale de 9 L
- Insert d’accès protégé pour plus une sécurité accrue
- Accès protégé fabriqué à partir de matériaux 100 % recyclés
- Particulièrement adapté aux zones à volume élevé.
- Conçu pour les zones d’accès ouvert tels les services d’urgence.
- Couvercle semi-translucide – contenu visible lorsqu’il est plein.
- L’étiquette incrustée constitue un historique d’expertise permanent qui ne peut pas être retiré.
- Zone de remplissage horizontale
- Système de fermeture temporaire et finale
- Assemblage simple en 4 clics
- Conforme aux normes énumérées ci-dessous
- ISO23907-1:2019
- UN3291
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 9 L |
| Certifications/Conformité | Réglementation du Royaume-Uni, ISO23907-1:2019, UN3291 |
| Couleur de bouchon | Orange |
| Couleur | Gris |
| Dimensions (L x l x H) | 385 x 585 x 530 mm |
| Quantité | 1 de chaque |
| À utiliser avec (application) | Élimination sûre des déchets tranchants cliniques |
| Type de produit | Conteneur pour déchets tranchants |