Learn More
9-bromophénanthrène, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10745941
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 573-17-1
Formule moléculaire C14H9Br
Poids moléculaire (g/mol) 257.13
Numéro MDL MFCD00001174
Clé InChI RSQXKVWKJVUZDG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 9-phenanthryl bromide, phenanthrene, 9-bromo, 9-phenathryl bromide, 9-bromo-phenanthrene, 9-bromo phenanthrene, 9-bromophenathrene, 9-bromanylphenanthrene, pubchem13993, acmc-1b0zz, 9-bromophenanthrene
CID PubChem 11309
Nom IUPAC 9-bromophénanthrène
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(C3=CC=CC=C23)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 9-Bromophenanthrene
Note relative au nom 96%
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 60°C to 65°C
Couleur Jaune
Point d’ébullition 180°C to 190°C (2.0 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Beilstein 05, 671
Poids de la formule 257.13
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • 9-Bromophenanthrene