Learn More
9-bromo-10-phénylanthracène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Description
It is used as an OLED material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme matériau OLED.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Soluble dans le toluène chaud et le diméthylformamide.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec. Garder le récipient hermétiquement fermé. Incompatible avec les agents oxydants.
Il est utilisé comme matériau OLED.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Soluble dans le toluène chaud et le diméthylformamide.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec. Garder le récipient hermétiquement fermé. Incompatible avec les agents oxydants.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | 9-Bromo-10-phenylanthracene |
Point de fusion | 154°C to 158°C |
Couleur | Jaune |
Quantité | 5 g |
Beilstein | 2277064 |
Informations sur la solubilité | Insoluble in water. Soluble in hot toluene,dimethylformamide. |
Poids de la formule | 333.23 |
Pourcentage de pureté | 98% |
Forme physique | Poudre |