Learn More
9-bêta-D-arabinofuranosylguanine, Thermo Scientific™
Code produit. 17332491
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Identifiants chimiques
CAS 38819-10-2
Formule moléculaire C10H13N5O5
Poids moléculaire (g/mol) 283.24
Numéro MDL MFCD00065486
Clé InChI NYHBQMYGNKIUIF-FJFJXFQQSA-N
Synonyme Araguanosine; Ara-G
Nom IUPAC 2-amino-9-[(2R,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]-6,9-dihydro-3H-purin-6-one
SMILES NC1=NC(=O)C2=C(N1)N(C=N2)[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 9-beta-D-Arabinofuranosylguanine
Conditionnement Bouteille en verre
Quantité 100 mg
Couleur Blanc
Certificat d’analyse Available
Poids de la formule 283.24
Point de fusion 225°C
Forme physique Poudre cristalline