Learn More
9-(4-bromophényl)carbazole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15471599
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 15471599
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H64404.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Elle joue un rôle important comme intermédiaire pour les diodes électroluminescentes organiques (OLED), pharmaceutiques et de synthèse organique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Avec la ventilation adéquate Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 57102-42-8
Formule moléculaire C18H12BrN
Poids moléculaire (g/mol) 322.205
Numéro MDL MFCD11617969
Clé InChI XSDKKRKTDZMKCH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 9-4-bromophenyl-9h-carbazole, 9-4-bromophenyl carbazole, 9-4-bromo-phenyl-9h-carbazole, 9h-carbazole, 9-4-bromophenyl, acmc-209lw0, n-4-bromophenyl carbazole, amth018
CID PubChem 22361390
Nom IUPAC 9-(4-bromophenyl)carbazole
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C3=CC=CC=C3N2C4=CC=C(C=C4)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 9-(4-Bromophenyl)carbazole
Point de fusion 147°C to 151°C
Quantité 5 g
Beilstein 199590
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 322.2
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Pleine