Learn More
Fisherbrand™ Kit de flacons de 8 mm, filetage 8-425, verre ambré, 1,5 ml, bouchon à vis en PP, orifice central
Description
- ND8
- 8-425
- Verre
- Ambré
- 1,5 ml
- Bouchon à vis
- Orifice central
- PP
- Les plateaux réutilisables à deux compartiments protègent les flacons et les bouchons tout en conservant les fournitures correspondantes ensemble
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Noir | |
Ambré | |
Verre | |
100 | |
Bouchon à vis | |
8-425 |
Silicone / PTFE | |
11,6 mm | |
1,9 ml | |
Polypropylène | |
32 mm | |
Non |