Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé avec bouchon à vis 8 mm en PP à trou central, noir, à filetage 8-425
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc crème, Rouge, Noir
Bleu foncé, Blanc, Noir
Gris, Rouge, Noir
Noir, Rouge, Blanc
Rouge, Blanc, Noir
Rouge-orange, Noir, Black
Transparent, Noir, Black
Matériau (doublure):
Caoutchouc naturel / TEF
Caoutchouc rouge/PTFE ;
PTFE/butyle
Silicone / PTFE
Épaisseur (métrique):
1 mm
1,3 mm
1,5 mm
Conditionnement:
1000 pièces
Spécification
Spécification
| Matériau (doublure) | Silicone / PTFE |
| Diamètre (métrique) de l’ouverture | 5,3 mm |
| Couleur | Bleu foncé, Blanc, Noir |
| Diamètre (métrique) externe | 8 mm |
| Matériau | PP |
| À utiliser avec (application) | GC, HPLC |
| Quantité | 100 |
| Épaisseur (métrique) | 1,3 mm |
| Type | Bouchon à vis |