Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé avec bouchon à vis 8 mm en PP à trou central, noir, à filetage 8-425
Les bouchons en polypropylène sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des opérations de chromatographie.
Marque: Fisherbrand™ 08 15 1637
196.50 EUR valable jusqu'au 2024-10-31
Utilisez le code promo "21692" pour bénéficier de cette offre.
Description
- 8 mm
- PP
- Bouchon à vis
- Noir
- Orifice central
- Filetage 8-425
- Les bouchons et septa préassemblés sont pratiques et minimisent la contamination pendant la manipulation
Spécification
PTFE/butyle | |
Gris, Rouge, Noir | |
PP | |
100 | |
Bouchon à vis |
5,3 mm | |
8 mm | |
GC, HPLC | |
1,3 mm | |
8-425 |