Learn More
Thermo Scientific™ Kits de flacons d’échantillonnage automatique à vis transparents non assemblés 8 mm
Gagnez du temps et réduisez les risques de contamination grâce à ce kit pratique. Chaque kit contient 100 flacons en verre transparent et 100 bouchons à vis avec septa pré-assemblés.
Marque: Thermo Scientific™ SHL
Description
Gagnez du temps lors de la préparation des échantillons et réduisez les risques de contamination. Chaque kit pratique (non assemblé) de flacons transparents de 8 mm Thermo Scientific™ contient 100 flacons en verre transparent et 100 bouchons à vis et septa pré-insérés. Les plateaux réutilisables à deux compartiments protègent les flacons et les bouchons tout en conservant ensemble les fournitures correspondantes. Les plateaux transparents simplifient le suivi de stocks disponibles sans ouvrir les conteneurs. Choisissez parmi les marques Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ et Thermo Scientific™ Chromacol™.
- Plateau de stockage de paillasse transparent à deux compartiments
- Les bouchons à septa ne sont pas fixés aux flacons (conditionnés dans des sachets plastiques)
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Blanc | |
12 mm | |
Verre, PTFE, Silicone | |
2 ml | |
Flacon : 2-SV, bouchon : 8-SCJ(W) + 8-ST101 | |
2 ml | |
Bouchon à vis (avec opercule, orifice de 5 mm, avec bride) | |
Kit de sélection d’instruments pour flacons à vis non assemblés | |
Oui | |
8-425 mm |
Système Shimadzu, flacon à vis de 2 ml avec joint en silicone souple bleu/PTFE et bouchon à vis large | |
Transparent | |
No | |
Silicone bleu souple / PTFE | |
100 | |
Polypropylène | |
32 mm | |
8-425 | |
Instruments Shimadzu |