Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons à vis pour flacons d’échantillonnage automatique 8 mm
Description
Les bouchons à vis de flacons d’échantillonnage automatique 8 mm Thermo Scientific™ sont dotés d’une finition filetée 8-425 et sont disponibles en un assortiment de styles pour correspondre aux besoins de vos applications HPLC, GC ou IC. Les septums et bouchons pratiques pré-assemblés réduisent les risques de contamination liés à la manipulation. Choisissez parmi les marques Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ et Thermo Scientific™ Chromacol™.
- Le pré-assemblage des bouchons et septa permet de minimiser la contamination pendant la manipulation.
- Entièrement compatibles avec tous les flacons Target DP
- Se mettent et se retirent facilement en un demi-tour seulement
- Les bouchons liés sont dotés d’un septum en PTFE / silicone collé électrolytiquement dans le bouchon, ce qui réduit la pression sur les septa lorsqu’ils sont utilisés avec des aiguilles à pointe émoussée sur des échantillonneurs automatiques haute vitesse
Spécification
Spécification
| Couleur (joint) | Ivory/Red |
| Description | 8mm Open Top bouchon à vis , 8-425 fil , trou 5.5mm |
| Matériau (doublure) | PTFE/Rubber |
| Couleur | rose |
| Matériau | polypropylène |
| Pré-fendu | No |
| Volume (métrique) | 2 ml |
| Septum | PTFE / caoutchouc |
| Quantité | 100 |
| Épaisseur (métrique) | 1.0mm |
| Afficher plus |